Läs mer
BINDER™ Utsiktsfönster och interiörbelysning
Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
BINDER Kammare ED 260 tork- och värmekammare med naturlig konvektion, 230 V
BINDER Kammare ED 56 tork- och uppvärmningskammare med gravitationskonvektion, 230 V
BINDER Kammare ED 720 tork- och värmekammare med naturlig konvektion, 400 V
BINDER Kammare FD 23 Tork- och värmekammare med forcerad konvektion, 230 V
BINDER Kammare FD 260 tork- och värmekammare med forcerad konvektion, 230 V
BINDER Kammare FD 56 tork- och värmekammare med forcerad konvektion, 230 V
BINDER Kammare FD 720 tork- och värmekammare med forcerad konvektion, 400 V
BINDER Kammare FED 260 tork- och uppvärmningskammare med forcerad konvektion och förbättrade timerfunktioner, 230 V
BINDER Kammare FED 400 tork- och uppvärmningskammare med forcerad konvektion och förbättrade timerfunktioner, 400 V
BINDER Kammare FED 56 tork- och uppvärmningskammare med forcerad konvektion och förbättrade timerfunktioner, 230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utsiktsfönster med tredubbla isolerglas i dörr(ar)
- 15 eller 30 W innerbelysning, beroende på modell
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Utsiktsfönster och innerbelysning - 400 V tillvalsmodell, utsiktsfönster (tredubbelt isolerglas) i dörr, 300 x 480 mm, och 30 W interiör |
| För användning med (utrustning) | BINDER Kammare ED 720 tork- och värmekammare med naturlig konvektion, 400 V |
| Typ | Utsiktsfönster med interiörbelysning |
| Isolering | Trippelt isolerglas |
| Bredd (metrisk) | 300 mm |
| Höjd (metrisk) | 480 mm |
| Wattal | 30 W |