Läs mer
Invitrogen™ ViewRNA™ Cell Plus Assay Kit
Beskrivning
Denna analys möjliggör samtidig detektion av upp till tre RNA-mål i kombination med immunfenotypning för cellytor eller intracellulära proteiner med användning av både indirekt och direkt immuncytokemi för att möjliggöra detaljerad karakterisering av specifika cellsubpopulationer. För samtidig detektion av ett fjärde RNA-mål, ViewRNA ISH Cell 740-modul (kat. nr. QVC0200) kan kombineras med detta kit. Det tillåter analys av ytterligare ett mål i 740-kanalen (AlexaFluor 750).
Detta ViewRNA Cell Plus Assay Kit innehåller alla reagenser som behövs för att utföra analysen. Target Probe set för gener av intresse och antikroppar säljs separat.
Reaktivitet/art
Prober kan designas för alla arter. Dessa är de mest använda/testade arterna: Armenisk hamster, babian, nötkreatur, hund, katt, kyckling, schimpans, ko, cynomolgus apa, åsna, get, gyllene syrisk hamster, marsvin, hamster, häst, människa, makak, apa, mus, icke-mänsklig primat, olivbabian, pig, pigtailed mabitr,
Rapporterad tillämpning Mikroskopi,
immuncytokemi
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Primer-probe Detektion |
| Formatera | Kit |
| För användning med (applikation) | Mikroskopi, Immuncytokemi |
| Produkttyp | RNA In Situ Hybridization Assay Kit |
| Kvantitet | 1 kit |