Läs mer
Thermo Scientific™ ViewRNA Vävnadsanalys Fluorescenssatser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Kräver
Vid förvaring enligt anvisningarna på produktetiketten är produkten stabil i minst 6 månader efter mottagandet. Partispecifikt utgångsdatum finns på analyscertifikatet (COA).
ViewRNA Vävnadsanalys Fluorescens-kit möjliggör en in situ-hybridiseringsmetod (ISH) för samtidig detektion av ett till fyra RNA-mål (mRNA, icke-kodande RNA eller mikroRNA) vid en kopia-känslighet. Dessa kit kombinerar ljusa Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647 och Alexa Fluor 750 färgämnen som visualiseras med fluorescensmikroskop eller höginnehållskamera. ViewRNA Vävnadsanalys använder proprietär kemi för målspecifika probuppsättningar (RNA FISH-sonder) och gren-DNA (bDNA)-signalförstärkning för detektion av specifik signal.
Med ViewRNA Vävnadsanalyser, du kan uppnå:
- Robust, enkel RNA-molekyldetektion i FFPE-vävnadssektioner, kryokonserverade sektioner och odlade celler
- Noggrannhet och specificitet som är inneboende i bDNA-förstärkningsteknologier
- Samtidig detektering av upp till fyra RNA-mål, inklusive mRNA, icke-kodande RNA och mikroRNA
Obs: A ViewRNA sondsats krävs och kan köpas separat
ViewRNA Vävnadsanalys Fluorescenssatser, i kombination med en ViewRNA Vävnadsprobset (köps separat), möjliggör detektering av ett enda RNA-mål i vävnader/celler med hjälp av Alexa Fluor färgämnen. ViewRNA erbjuder 6500 katalogprobset. Eventuella fler probset kan designas utan extra kostnad.
För att möta olika experimentella behov ViewRNA Vävnadsanalys tillhandahålls i olika kit och moduler.
ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay Kit (grön, orange, djupröd och nära infraröd)
Med detta kit kan fyra RNA-mål detekteras med hjälp av ViewRNA sonduppsättningar typ 1, 4, 6 och 10 (ViewRNA probset säljs separat). Detta kit använder Alexa Fluor 546 för typ 1-sonder, Alexa Fluor 488 för typ 4-sonder, Alexa Fluor 647 för typ 6-sonder, och Alexa Fluor 750 för Typ 10-sonder. RNA-visualisering kräver FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Deep Red och Cy7/NIR mikroskopfilteruppsättningar. En extra DAPI-filteruppsättning behövs för kärnmotfärgning med DAPI.
ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay Kit (grön, röd, djupröd och nära infraröd)
Med detta kit kan fyra RNA-mål detekteras med hjälp av ViewRNA sonduppsättningar typ 1, 4, 6 och 10 (ViewRNA probset säljs separat). Detta kit använder Alexa Fluor 594 för typ 1-sonder, Alexa Fluor 488 för typ 4-sonder, Alexa Fluor 647 för typ 6-sonder, och Alexa Fluor 750 för Typ 10-sonder. RNA-visualisering kräver FITC/GFP, Texas Red, CY5/Deep Red och Cy7/NIR mikroskopfilteruppsättningar. En extra DAPI-filteruppsättning behövs för kärnmotfärgning med DAPI.
ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit, med Alexa Fluor 647 (Typ 6) etikettsond
Med detta kit kan ett RNA-mål detekteras med en typ 6 ViewRNA sonduppsättning (ViewRNA probset säljs separat). Upp till fyra RNA-mål kan detekteras när de kombineras med ViewRNA Mjukpappersmoduler (säljs separat). RNA-visualisering kräver en Cy5/Deep Red-mikroskopfilteruppsättning. En extra DAPI-filteruppsättning behövs för kärnmotfärgning med DAPI.
ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 488 (Typ 4) Modul
I kombination med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (kat. nr. QVT0600) denna modul kan detektera ytterligare ett RNA-mål med hjälp av en typ 4 ViewRNA sonduppsättning. Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektion. RNA-visualisering kräver en FITC/GFP-filteruppsättning.
ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modul
I kombination med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (kat. nr. QVT0600) denna modul kan detektera ytterligare ett RNA-mål med hjälp av en typ 1 ViewRNA sonduppsättning. Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektion. RNA-visualisering kräver en TRITC/RFP-filteruppsättning.
Obs: Den ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modulen kan inte kombineras med ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modul eftersom båda använder en typ 1-probuppsättning och kommer att överlappa spektralt i de flesta fluorescensmikroskop.
ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modul
I kombination med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (kat. nr. QVT0600) denna modul kan detektera ytterligare ett RNA-mål med hjälp av en typ 1 ViewRNA sonduppsättning. Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektion. RNA-visualisering kräver en Texas Red-filteruppsättning.
Obs: Den ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modulen kan inte kombineras med ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modul eftersom båda använder en typ 1-probuppsättning och kommer att överlappa spektralt i de flesta fluorescensmikroskop.
ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 750 (Typ 10) Modul
I kombination med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (kat. nr. QVT0600) denna modul kan detektera ytterligare ett RNA-mål med hjälp av en typ 10 ViewRNA sonduppsättning. Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektion. RNA-visualisering kräver en CY7/NIR-filteruppsättning.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön (FITC), Röd (Texas Röd), Deep Red (Cy5 ), nära infraröd (Cy7 ) |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Formatera | Kit |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 750 |
| Slutlig produkttyp | DNA |
| Provtyp | Vävnad (FFPE), Vävnad (CRYO), Cellkulturceller |
| Märkningsmål | RNA (Allmänt) |
| Excitation/Emission | 496/519, 590/617, 650/665, 749/775 nm |
| För användning med (applikation) | RNA-FISH, In Situ Hybridization (ISH) |
| Märkningsmetod | ViewRNA Typ 1, 4, 6, 10 |
| Visa mer |