Beskrivning
Kräver
När produkten förvaras enligt produktens etikett är den stabil i minst 6 månader efter mottagande. Lotens specifika utgångsdatum finns på analyscertifikatet (COA).
ViewRNA Vävnadsanalys Fluorescens-kit möjliggör en in situ-hybridiseringsmetod (ISH) för samtidig detektion av ett till fyra RNA-mål (mRNA, icke-kodande RNA eller mikroRNA) vid en kopia-känslighet. Dessa kit kombinerar ljusa Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647 och Alexa Fluor 750 färgämnen som visualiseras med fluorescensmikroskop eller höginnehållskamera. ViewRNA Vävnadsanalys använder proprietär kemi för målspecifika probuppsättningar (RNA FISH-sonder) och gren-DNA (bDNA)-signalförstärkning för detektion av specifik signal.
Med ViewRNA vävnadsanalyser kan du uppnå:
- Robust, enkel RNA-molekyldetektion i FFPE-vävnadssektioner, kryokonserverade sektioner och odlade celler
- Noggrannhet och specificitet som är inneboende i bDNA-amplifieringsteknologier
- Samtidig detektion av upp till fyra RNA-mål, inklusive mRNA, icke-kodande RNA och mikroRNA
Obs: Ett ViewRNA probset krävs och kan köpas separat
ViewRNA Tissue Assay Fluorescenskit, när de kombineras med ett ViewRNA Tissue probe-set (köpt separat), möjliggör detektion av ett enda RNA-mål i vävnader/celler med hjälp av Alexa Fluor färgämnen. ViewRNA Erbjuder 6500 katalogprobset. Fler prob-set kan designas utan extra kostnad.
För att möta olika experimentella behov ViewRNA tillhandahålls vävnadsanalysen i olika kit och moduler.
ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay Kit (grön, orange, djupröd och nära infraröd)
Med detta kit kan fyra RNA-mål detekteras med probset ViewRNA typ 1, 4, 6 och 10 (ViewRNA probset säljs separat). Detta kit använder Alexa Fluor 546 för Typ 1-prober, Alexa Fluor 488 för Typ 4-prober, Alexa Fluor 647 för Typ 6-sonder och Alexa Fluor 750 för Typ 10-prober. RNA-visualisering kräver FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Deep Red och Cy7/NIR mikroskopfilterset. Ett extra DAPI-filterset behövs för kärnmotfärgning med DAPI.
ViewRNA Vävnadsfluorescens 4-Plex Assay Kit (grön, röd, djup röd och nära infraröd)
Med detta kit kan fyra RNA-mål detekteras med probset ViewRNA typ 1, 4, 6 och 10 (ViewRNA probset säljs separat). Detta kit använder Alexa Fluor 594 för Typ 1-prober, Alexa Fluor 488 för Typ 4-prober, Alexa Fluor 647 för Typ 6-sonder och Alexa Fluor 750 för Typ 10-prober. RNA-visualisering kräver FITC/GFP, Texas Red, CY5/Deep Red och Cy7/NIR mikroskopfilterset. Ett extra DAPI-filterset behövs för kärnmotfärgning med DAPI.
ViewRNA Vävnadsfluorescens 1-Plex Assay Core Kit, med Alexa Fluor 647 (Typ 6) etikettprob
Med detta kit kan ett RNA-mål detekteras med en typ 6-probuppsättning ViewRNA (ViewRNA probuppsättningar säljs separat). Upp till fyra RNA-mål kan detekteras när de kombineras med ViewRNA vävnadsmoduler (säljs separat). RNA-visualisering kräver ett Cy5/Deep Red mikroskopfilterset. Ett extra DAPI-filterset behövs för kärnmotfärgning med DAPI.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 488 (Typ 4) Modul
När den kombineras med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. Nej. QVT0600) kan denna modul detektera ett ytterligare RNA-mål med hjälp av en Type 4-prob ViewRNA . Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektering. RNA-visualisering kräver ett FITC/GFP-filterset.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modul
När den kombineras med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. Nej. QVT0600) kan denna modul upptäcka ett ytterligare RNA-mål med hjälp av en Typ 1-prob ViewRNA . Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektering. RNA-visualisering kräver ett TRITC/RFP-filterset.
Observera: ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modulen kan inte kombineras med ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modulen eftersom båda använder en Typ 1 probuppsättning och kommer att spektralt överlappa i de flesta fluorescensmikroskop.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modul
När den kombineras med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. Nej. QVT0600) kan denna modul upptäcka ett ytterligare RNA-mål med hjälp av en Typ 1-prob ViewRNA . Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektering. RNA-visualisering kräver en Texas Red-filteruppsättning.
Observera: ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modulen kan inte kombineras med ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modulen eftersom båda använder en Typ 1 probuppsättning och kommer att spektralt överlappa i de flesta fluorescensmikroskop.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 750 (Typ 10) Modul
När den kombineras med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. Nej. QVT0600) kan denna modul upptäcka ett ytterligare RNA-mål med hjälp av en Type 10-prob ViewRNA . Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektering. RNA-visualisering kräver en CY7/NIR-filteruppsättning.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön, orange, djup röd, NIR |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Formatera | Sats |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 750 |
| Slutlig produkttyp | DNA |
| Provtyp | Vävnad (FFPE), Vävnad (CRYO), Cellkulturceller |
| Märkningsmål | RNA (Generellt) |
| Excitation/Emission | 496/519, 556/573, 650/665, 749/775 nm |
| För användning med (applikation) | RNA-FISK, In Situ-hybridisering (ISH) |
| Märkningsmetod | ViewRNA Typ 1, 4, 6, 10 |
| Visa mer |