Läs mer
Thermo Scientific™ ViewRNA Vävnadsanalys Fluorescenssatser
Produktkod. p-7224377 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Vävnad Alexa Fluor 488 (Typ 4) Modul
Vävnad Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modul
Vävnad Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modul
Vävnad Alexa Fluor 750 (Typ 10) Modul
Vävnadsfluorescens 1 Plex Assay Core Kit
Vävnadsfluorescens 4 Plex Analyskit
Färg:
Djupt röd (Cy5 )
Grön (FITC)
Grön (FITC), Orange (TRITC), Djupröd (Cy5 ), nära infraröd (Cy7 )
Grön (FITC), Röd (Texas Röd), Deep Red (Cy5 ), nära infraröd (Cy7 )
Nära infraröd (Cy7 )
Orange (TRITC)
Röd (Texas Röd)
Kvantitet:
24 diabilder
96 diabilder
Kit: Fara. Innehåller formamid och subtilisin. Misstänkt för att orsaka cancer. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Innehåller litiumdodecylsulfat. Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. Läs SDS.
Produktkod. 17806781
Brand: Thermo Scientific™ QVT0700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kit: Fara. Innehåller formamid och subtilisin. Misstänkt för att orsaka cancer. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Innehåller litiumdodecylsulfat. Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. Läs SDS.
Kräver
Vid förvaring enligt anvisningarna på produktetiketten är produkten stabil i minst 6 månader efter mottagandet. Partispecifikt utgångsdatum finns på analyscertifikatet (COA).
ViewRNA Vävnadsanalyser är RNA in situ hybridiseringsanalyser (ISH) för tillförlitlig detektering av upp till fyra RNA-mål i vävnadssektioner och odlade celler. Visualisera vilket RNA som helst i vilken vävnad/cell som helst med känslighet för en kopia.
ViewRNA Vävnadsanalys Fluorescens-kit möjliggör en in situ-hybridiseringsmetod (ISH) för samtidig detektion av ett till fyra RNA-mål (mRNA, icke-kodande RNA eller mikroRNA) vid en kopia-känslighet. Dessa kit kombinerar ljusa Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647 och Alexa Fluor 750 färgämnen som visualiseras med fluorescensmikroskop eller höginnehållskamera. ViewRNA Vävnadsanalys använder proprietär kemi för målspecifika probuppsättningar (RNA FISH-sonder) och gren-DNA (bDNA)-signalförstärkning för detektion av specifik signal.
Med ViewRNA Vävnadsanalyser, du kan uppnå:
  • Robust, enkel RNA-molekyldetektion i FFPE-vävnadssektioner, kryokonserverade sektioner och odlade celler
  • Noggrannhet och specificitet som är inneboende i bDNA-förstärkningsteknologier
  • Samtidig detektering av upp till fyra RNA-mål, inklusive mRNA, icke-kodande RNA och mikroRNA
Obs: A ViewRNA sondsats krävs och kan köpas separat
ViewRNA Vävnadsanalys Fluorescenssatser, i kombination med en ViewRNA Vävnadsprobset (köps separat), möjliggör detektering av ett enda RNA-mål i vävnader/celler med hjälp av Alexa Fluor färgämnen. ViewRNA erbjuder 6500 katalogprobset. Eventuella fler probset kan designas utan extra kostnad.
För att möta olika experimentella behov ViewRNA Vävnadsanalys tillhandahålls i olika kit och moduler.
ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay Kit (grön, orange, djupröd och nära infraröd)
Med detta kit kan fyra RNA-mål detekteras med hjälp av ViewRNA sonduppsättningar typ 1, 4, 6 och 10 (ViewRNA probset säljs separat). Detta kit använder Alexa Fluor 546 för typ 1-sonder, Alexa Fluor 488 för typ 4-sonder, Alexa Fluor 647 för typ 6-sonder, och Alexa Fluor 750 för Typ 10-sonder. RNA-visualisering kräver FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Deep Red och Cy7/NIR mikroskopfilteruppsättningar. En extra DAPI-filteruppsättning behövs för kärnmotfärgning med DAPI.
ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay Kit (grön, röd, djupröd och nära infraröd)
Med detta kit kan fyra RNA-mål detekteras med hjälp av ViewRNA sonduppsättningar typ 1, 4, 6 och 10 (ViewRNA probset säljs separat). Detta kit använder Alexa Fluor 594 för typ 1-sonder, Alexa Fluor 488 för typ 4-sonder, Alexa Fluor 647 för typ 6-sonder, och Alexa Fluor 750 för Typ 10-sonder. RNA-visualisering kräver FITC/GFP, Texas Red, CY5/Deep Red och Cy7/NIR mikroskopfilteruppsättningar. En extra DAPI-filteruppsättning behövs för kärnmotfärgning med DAPI.
ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit, med Alexa Fluor 647 (Typ 6) etikettsond
Med detta kit kan ett RNA-mål detekteras med en typ 6 ViewRNA sonduppsättning (ViewRNA probset säljs separat). Upp till fyra RNA-mål kan detekteras när de kombineras med ViewRNA Mjukpappersmoduler (säljs separat). RNA-visualisering kräver en Cy5/Deep Red-mikroskopfilteruppsättning. En extra DAPI-filteruppsättning behövs för kärnmotfärgning med DAPI.
ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 488 (Typ 4) Modul
I kombination med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (kat. nr. QVT0600) denna modul kan detektera ytterligare ett RNA-mål med hjälp av en typ 4 ViewRNA sonduppsättning. Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektion. RNA-visualisering kräver en FITC/GFP-filteruppsättning.
ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modul
I kombination med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (kat. nr. QVT0600) denna modul kan detektera ytterligare ett RNA-mål med hjälp av en typ 1 ViewRNA sonduppsättning. Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektion. RNA-visualisering kräver en TRITC/RFP-filteruppsättning.
Obs: Den ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modulen kan inte kombineras med ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modul eftersom båda använder en typ 1-probuppsättning och kommer att överlappa spektralt i de flesta fluorescensmikroskop.
ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modul
I kombination med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (kat. nr. QVT0600) denna modul kan detektera ytterligare ett RNA-mål med hjälp av en typ 1 ViewRNA sonduppsättning. Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektion. RNA-visualisering kräver en Texas Red-filteruppsättning.
Obs: Den ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 594 (Typ 1) Modulen kan inte kombineras med ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 546 (Typ 1) Modul eftersom båda använder en typ 1-probuppsättning och kommer att överlappa spektralt i de flesta fluorescensmikroskop.
ViewRNA Vävnad Alexa Fluor 750 (Typ 10) Modul
I kombination med ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (kat. nr. QVT0600) denna modul kan detektera ytterligare ett RNA-mål med hjälp av en typ 10 ViewRNA sonduppsättning. Denna modul kan kombineras med andra moduler för ytterligare RNA-måldetektion. RNA-visualisering kräver en CY7/NIR-filteruppsättning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön (FITC), Orange (TRITC), Djupröd (Cy5 ), nära infraröd (Cy7 )
Detektionsmetod Fluorescens
Formatera Kit
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 750
Slutlig produkttyp DNA
Provtyp Vävnad (FFPE), Vävnad (CRYO), Cellkulturceller
Märkningsmål RNA (Allmänt)
Excitation/Emission 496/519, 556/573, 650/665, 749/775 nm
För användning med (applikation) RNA-FISH, In Situ Hybridization (ISH)
Märkningsmetod ViewRNA Typ 1, 4, 6, 10
Produktlinje ViewRNA
Produkttyp Vävnadsfluorescens 4 Plex Analyskit
Kvantitet 24 diabilder