Läs mer
Vigabatrin, MedChemExpress
Beskrivning
Vigabatrin (γ-Vinyl-GABA), an inhibitory neurotransmitter GABA vinyl-derivative, is an orally active and irreversible GABA transaminase inhibitor. Vigabatrin is an antiepileptic agent, which acts by increasing GABA levels in the brain by inhibiting the catabolism of GABA by GABA transaminase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vigabatrin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 68506-86-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H11NO2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | γ-Vinyl-GABA |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (387.12 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |