Läs mer
Vigabatrin, Mikromol™
Beskrivning
Vigabatrin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vigabatrin |
| CAS | 68506-86-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Vigabatrin |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C6 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Vigabatrin, (4RS)-4-Aminohex-5-enoic acid, 4-Amino-5-hexenoic acid, CPP 109, GVG, MDL 71754, RMI 71754, Sabril, 5-Hexenoic acid, 4-amino-, (+/-)-, (+/-)-4-Amino-5-hexenoic acid, (+/-)-gamma-Vinyl GABA, gamma-Vinyl-GABA, gamma-Vinyl-gamma-aminobutyric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9) |
| LEDER | NC(CCC(=O)O)C=C |
| IUPAC-namn | 4-aminohex-5-enoic acid |
| Visa mer |