Läs mer
Tocris Bioscience™ Vigabatrin
Beskrivning
Selective GABA-T (transaminase) inhibitor. Anticonvulsant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vigabatrin |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 129.16 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.159 |