missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Vigabatrin

Beskrivning
Selective GABA-T (transaminase) inhibitor. Anticonvulsant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vigabatrin |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 129.16 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.159 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?