Beskrivning
- Lätt och bekväm
- Tillverkad av 4 mil tjock vinyl
- Sydd bomullsbindning som fäster alla kanter
- Starka knytryggar dubbelförstärkta med metallgenomföringar genom tre lager material i midjan
- Ej absorberande och kemiskt resistent
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förkläde |
| Storlek | Universell |
| Material | Vinyl |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Förslutningstyp | Slipsar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Konstruktion | Sydd bomullsbindning som fäster alla kanter |
| Mått (L x B) | 91 x 69 cm (36 x 27 tum) |
| Längd (metrisk) | 91 cm |
| Visa mer |