Läs mer
Bel-Art™ Vikem Vinylförkläden
Produktkod. p-8576007 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
91 cm
107 cm
Produktkod. 10024610
Brand: Bel-Art™ H246030001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger skydd till personal på sjukhus, skolor, laboratorier och industrianläggningar.
  • Lätt och bekväm
  • Tillverkad av 4 mil tjock vinyl
  • Sydd bomullsbindning som fäster alla kanter
  • Starka knytryggar dubbelförstärkta med metallgenomföringar genom tre lager material i midjan
  • Ej absorberande och kemiskt resistent
Specifikationer
Typ Förkläde
Storlek Universell
Material Vinyl
Färg Klart
Disponibel Återanvändbar
Förslutningstyp Slipsar
Sterilitet Icke-steril
Konstruktion Sydd bomullsbindning som fäster alla kanter
Mått (L x B) 91 x 69 cm (36 x 27 tum)
Längd (metrisk) 91 cm
Sömtyp Sydda