Läs mer
Vilanterol, MedChemExpress
Beskrivning
Vilanterol (GW642444) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with 24 h activity. The pEC50s for β2-AR,β1-AR and β3-AR is 10.37±0.05, 6.98±0.03 and 7.36±0.03, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vilanterol |
| CAS | 503068-34-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H33Cl2NO5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | GW642444 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (205.58 mM) |
| LEDER | OC1=CC=C([C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.43 |
| Visa mer |