missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vilanterol Trifenatate, Mikromol™

Produktkod. 18020240
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18020240 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18020240 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3492.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Vilanterol Trifenatate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vilanterol Trifenatate
CAS 503070-58-4
Analyt- eller komponentnamn Vilanterol Trifenatate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H33 Cl2 N O5 . C20 H16 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-[(R)-2-[[6-[2-(2,6-Dichlorobenzyloxy)ethoxy]hexyl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol triphenylacetate, GW 642444M, Vilanterol trifenatate, Benzeneacetic acid, alpha,alpha-diphenyl-, compd. with (alpha1R)-alpha1-[[[6-[2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethoxy]hexyl]amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol (1:1), GW 642444M
InChI formel InChI=1S/C24H33Cl2NO5.C20H16O2/c25-21-6-5-7-22(26)20(21)17-32-13-12-31-11-4-2-1-3-10-27-15-24(30)18-8-9-23(29)19(14-18)16-28;21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h5-9,14,24,27-30H,1-4,10-13,15-17H2;1-15H,(H,21,22)/t24-;/m0./s1
LEDER OCc1cc(ccc1O)[C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCc2c(Cl)cccc2Cl.OC(=O)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC-namn 4-[(1R)-2-[6-[2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethoxy]hexylamino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;2,2,2-triphenylacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 774.77
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 773.2886 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.