missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vilazodone Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vilazodone Ethyl Ester |
| CAS | 163521-11-7 |
| Molekylformel | C28H30N4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30N4O3/c1-2-34-28(33)27-17-22-16-23(7-9-26(22)35-27)32-13-11-31(12-14-32)10-4-3-5-21-19-30-25-8-6-20(18-29)15-24(21)25/h6-9,15-17,19,30H,2-5,10-14H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCN(CCCCc4c[nH]c5ccc(cc45)C#N)CC3 |
| IUPAC-namn | ethyl 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]-1-benzofuran-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 470.56 |
| Formel vikt | 470.2318 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?