missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vilazodone.HCl, Lipomed

Produktkod. 30458702
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458702 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458702 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMVZD1891HC100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Vilazodone.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vilazodone HCl
CAS 163521-08-2
Analyt- eller komponentnamn Vilazodone HCl
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C26 H27 N5 O2 . Cl H
Synonym 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1 H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1 H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, monohydrochloride (9 CI), EMD 68843, SB 659746 A, Viibryd, Vilazodone hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.NC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCN(CCCCc4c[nH]c5ccc(cc45)C#N)CC3
IUPAC-namn 5-[4-[4-(5-cyano-1 H-indol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]-1-benzofuran-2-carboxamide;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 477.99
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 477.1932 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.