Läs mer
Vilazodone.HCl, Lipomed
Beskrivning
Vilazodone.HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vilazodone HCl |
| CAS | 163521-08-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Vilazodone HCl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H27 N5 O2 . Cl H |
| Synonym | 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1 H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1 H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, monohydrochloride (9 CI), EMD 68843, SB 659746 A, Viibryd, Vilazodone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cl.NC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCN(CCCCc4c[nH]c5ccc(cc45)C#N)CC3 |
| IUPAC-namn | 5-[4-[4-(5-cyano-1 H-indol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]-1-benzofuran-2-carboxamide;hydrochloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |