Läs mer
Vilazodone Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Vilazodone Hydrochloride (EMD 68843 Hydrochloride) is a serotonin transporter (SER) inhibitor and 5-HT1A receptor partial agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vilazodone Hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 163521-08-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H28ClN5O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | EMD 68843 HydrochlorideSB659746A Hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (52.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |