Läs mer
Vilazodone, MedChemExpress
Beskrivning
Vilazodone (EMD 68843
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vilazodone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 163521-12-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H27N5O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | EMD 68843 SB659746A |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.49 mM) |
| Visa mer |