Läs mer
Vildagliptin Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.41 |
| Produkttyp | Metabolite |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |