Läs mer
Vildagliptin Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C17H27N3O3 |
| MDL-nummer | MFCD30541494 |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.41, 321.42 |
| InChI-nyckel | IUJJPEBUSBVYIP-VHDAAVTISA-N |
| LEDER | [H][C@]12C[C@]3([H])CC(O)(C1)CC(C2)(C3)NCC(=O)N1CCCC1C(N)=O |
| IUPAC-namn | 1-(2-{[(5R,7S)-3-hydroxyadamantan-1-yl]amino}acetyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| Produkttyp | Metabolite |
| Kvantitet | 100 mg |
| Visa mer |