Beskrivning
PubChem ID: 11077541
Application Notes: May be dissolved in DMSO (45 mg/mL); or DMF (20 mg/mL); or ethanol (20 mg/mL).
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 274901-16-5 |
| Innehåll och lagring | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Molekylformel | C17H25N3O2 |
| Renhet | >98% (HPLC); NMR (conforms) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Källa | Synthetic |
| Mål | Vildagliptin anti-diabetic agent |
| Form | Powder |