Läs mer
Vildagliptin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vildagliptin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m0/s1 |
| Formel vikt | 303.1947 |
| Procent renhet | >95% |