Läs mer
Vileda Professional™ CleanTech™ Duo mikrofiber laminerad mopp, steril
Produktkod. 17882496
Change view
Sterilitet:
Sterila
Produktkod. Sterilitet
17882496 Sterila
1 options
Produktkod. 17882496 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 147544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19260.00 SEK
    16634.46 SEK / Paket med 45
    Save 2625.54 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
För rengöring/desinfektion av golv, väggar och tak. Vileda Professional CleanTech Duo Microfiber Laminated Mop, Sterile är designade för användning i renrum upp till klass ISO 5/GMP A och B/FED209D Klass 100.
  • Mikrofiberlaminerat renrumsskum
  • Dubbelsidig för effektiv rengöring och desinficering
  • Limfria lamineringstekniker som används för att förhindra ytterligare kontaminering av produkter
  • Lämplig för hink och förberedd metod
  • Bevisad bakterieminskning på 99,99 %
  • Validerad till 10 -6 SAL per ISO 11137
  • Individuell dubbelpåse med lot # och indikatorpunkt på varje förpackning
  • Sterilitetsintyg tillgängligt på begäran
Specifikationer
Sterilitet Sterila