missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vimirogant, MedChemExpress
Beskrivning
Vimirogant (VTP-43742) is a potent, selective, and orally active RORγt inhibitor (Ki=3.5 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vimirogant |
| CAS | 1802706-04-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H35F3N4O3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | VTP-43742 |
| LEDER | O=C(C1=CN=C([C@H](C(C)C)N(C[C@H]2CC[C@H](C(F)(F)F)CC2)C3)C3=C1)NCC4=NC=C(S(=O)(CC)=O)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 552.65 |
| Formel vikt | 552.65 |
| Kvalitet | Research |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?