Läs mer
Vinblastinsulfat, 100,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11431821 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431821 25 mg 25mg
11401821 1 mg 1mg
11411821 5 mg 5mg
11421821 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11431821 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219028725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9090.00 SEK
    8658.08 SEK / 25mg
    Save 431.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 143-67-9
Molekylformel C46H60N4O13S
Molekylvikt (g/mol) 909.06
MDL-nummer MFCD08706468,MFCD00082457,MFCD08706468
InChI-nyckel KDQAABAKXDWYSZ-JKDPCDLQSA-N
Synonym vinblastine sulfate
PubChem CID 131709225
IUPAC-namn metyl (lR,9R,10S,11R,12R,19R)-11-(acetyloxi)-12-etyl-4-[(13S,15S,17S)-17-etyl-17-hydroxi-13-(metoxikarbonyl)-1,11-diazatetracyklo[13.3.3.1.0 nad. eca-4(12),5,7,9-tetraen-13-yl]-10-hydroxi-5-metoxi-8-metyl-8,16-diazapentacyklo[10.6.1.01,9.02,7,016,11]nonadeka-2(7),3,5,5,5,5,5,-2-2(7), svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)C[C@H]2CN(C1)CCC1=C(NC3=CC=CC=C13)[C@@](C2)(C(=O)OC)C1=CC2=C(C=C1OC)N(C)[C@@H]1[C@]22CCN3CC=C[C@](CC)([C@@H]23)[C@@H](OC(C)=O)[C@]1(O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinblastine sulfate
Färg Vitt till gult
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 909.1
Fysisk form Pulver