Läs mer
R&D Systems™ Vinblastine sulfate
Produktkod. 18075112
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18075112 50 mg
1 options
Produktkod. 18075112 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 1256/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7837.41 SEK
    6981.45 SEK / 50mg
    Save 855.96 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Disrupts microtubules
Anticancer agent; microtubule disrupter. Induces apoptosis in cultured hepatocytes and human lymphoma cells. Shown to inhibit autophagosome maturation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-67-9
Molekylformel C46H60N4O13S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinblastine sulfate
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Formel vikt 909.06
Renhet >95%
Molekylvikt (g/mol) 909.06