Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vinblastinsulfat, 98 %
Produktkod. 15415799
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415799 10 mg 10mg
15425799 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415799 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63598.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Cancerhemmet; mikrotubulistörare; Inducerar apoptos | CAS: 143-67-9 | C46H60N4O13S, C46H60N4O13S | 909,06 g/mol
Anticancermedel; mikrotubulistörare; Inducerar apoptos. Vinblastinsulfat används terapeutiskt som antineoplast. Det används också vid behandling av Hodgkins sjukdom, koriokarcinom, akuta och kroniska leukemier.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-67-9
Molekylformel C46H60N4O13S
Synonym Vincaleukblastine sulfate
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Formatera Powder
För användning med (applikation) Anticancermedel; mikrotubulistörare; Inducerar apoptos
Analysera 98%
Formel vikt 909,06g/mol
Smältpunkt 267 °C
Löslighet Löslig i vatten eller DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Beilstein 3659812
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning