Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vinblastinsulfat, 98 %
Beskrivning
Anticancermedel; mikrotubulistörare; Inducerar apoptos. Vinblastinsulfat används terapeutiskt som antineoplast. Det används också vid behandling av Hodgkins sjukdom, koriokarcinom, akuta och kroniska leukemier.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mg |
| Beskrivning | Vitt |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Anticancermedel; mikrotubulistörare; Inducerar apoptos |
| Analysera | 98% |
| Formel vikt | 909,06g/mol |
| Smältpunkt | 267 °C |
| Löslighet | Löslig i vatten eller DMSO |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Vinblastine sulfate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Vinblastine sulfate
RUO– Endast forskningsanvändning