Läs mer
Vinblastine sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16488507
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488507 5 mg -
16456326 100 mg 100mg
16432007 50 mg 50mg
16425858 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16488507 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13780
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Vinblastine sulfate is a cytotoxic alkaloid used against various cancer types. Vinblastine sulfate inhibits the formation of microtubule and suppresses nAChR with an IC50 of 8.9 μM.
Vinblastine sulfate is a cytotoxic alkaloid used against various cancer types. Vinblastine sulfate inhibits the formation of microtubule and suppresses nAChR with an IC50 of 8.9 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinblastine sulfate
CAS 143-67-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C46H60N4O13S
Kvantitet 5 mg
Synonym Vincaleukoblastine sulfate salt
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (55.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44 mg/mL (48.40 mM)
LEDER [H][C@@]12C[C@@](C3=C(OC)C=C(N([C@]4([H])[C@@]56[C@]7([H])[C@](C=CCN7CC6)(CC)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]4(C(OC)=O)O)C)C5=C3)(C(OC)=O)C(NC8=C9C=CC=C8)=C9CC[N@](C2)C[C@](O)(CC)C1.OS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 909.05
Formel vikt 909.05
Procent renhet 98.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death