Läs mer
Vinburnine, MedChemExpress
Produktkod. 16418666
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418666 100 mg
1 options
Produktkod. 16418666 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1180
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Vincamone is a vinca alkaloid and a metabolite of vincamine, is a vasodilator.
Vincamone is a vinca alkaloid and a metabolite of vincamine, is a vasodilator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinburnine
CAS 4880-88-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22N2O
Kvantitet 100 mg
Synonym (-)-Eburnamonine (-)-Vincamone
Löslighetsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (28.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C[C@@]2(CC)[C@@]3([H])C(N1C4=CC=CC=C54)=C5CCN3CCC2
Molekylvikt (g/mol) 294.39
Formel vikt 294.39
Procent renhet 99.42%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation