Läs mer
Thermo Scientific™ Vincamine, 98%
A vasodilator
Brand:  Thermo Scientific™ J60545.06
Kvantitet 5 g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15403299
  • 4473.43 SEK / 5g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
98%
354.45g/mol
Powder
White to Pale Yellow
1617-90-9
2°C to 8°C
A vasodilator
232°C
Specifikationer
5 g
2°C to 8°C
A vasodilator
1617-90-9
354.45g/mol
White to Pale Yellow
Powder
98%
C21H26N2O3
232°C