Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vincamine, 98 %
Beskrivning
En vasodilator
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 g |
| Beskrivning | Vit till blekgul |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | En vasodilator |
| Analysera | 98% |
| Formel vikt | 354,45 g/mol |
| Smältpunkt | 232 °C |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning