Läs mer
Vincamine, Mikromol™
Produktkod. 17940846
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17940846 100 mg
1 options
Produktkod. 17940846 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0519.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Vincamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vincamine
CAS 1617-90-9
Analyt- eller komponentnamn Vincamine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C21 H26 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Vincamine, Minorine, 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., (+)-Vincamine, (+)-cis-Vincamine, Angiopac, Arteriovinca, Devincan, Devinkan, Equipur, Methyl vincaminate, Minorin, NSC 91998, Novicet, Ocu-vinc, Oxygeron, Perval, Pervincamine, Pervone, Sostenil, Tripervan, Vincadar, Vincafarm, Vincafolina, Vincafor, Vincagil, Vincalen, Vincamidol, Vincamin, Vincapan, Vincapront, Vincimax, Vinodrel Retard, Vinvasaunier, Vraap, cis-Vincamine, (3alpha,14beta,16alpha)-14,15-Dihydro-14-hydroxyeburnamenine-14-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
LEDER CC[C@@]12CCCN3CCc4c([C@H]13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
IUPAC-namn (3,14,16α βα)-14,15-dihydro-14-hydroxyeburnamenin-14-karboxylsyrametylester
Molekylvikt (g/mol) 354.44
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 354,1943 g/mol