missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vinclozolin 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30310677
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310677 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30310677 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17920000AC1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vinclozolin
CAS 50471-44-8
Analyt- eller komponentnamn Vinclozolin
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H9 Cl2 N O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (±)-Vinclozolin, 3-(3,5-Dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-2,4-oxazolidinedione, BAS 352-04F, BAS 35202F, BAS 35204, N-3,5-Dichlorophenyl-5-methyl-5-vinyloxazolidine-2,4-dione, Ornalin, Ranilan, Ronilan, Ronilan 50WP, Vinclozolin, 2,4-Oxazolidinedione, 3-(3,5-dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-3-12(2)10(16)15(11(17)18-12)9-5-7(13)4-8(14)6-9/h3-6H,1H2,2H3
LEDER CC1(OC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2)C=C
IUPAC-namn 3-(3,5-dichlorophenyl)-5-ethenyl-5-methyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 286.11
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 284.9959 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.