Läs mer
Vinclozolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinclozolin |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-3-12(2)10(16)15(11(17)18-12)9-5-7(13)4-8(14)6-9/h3-6H,1H2,2H3 |
| Formel vikt | 284.9959 |