Läs mer
Vincristine-d3 Sulfate, TRC
Produktkod. 30453735
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453735 1 mg
30452888 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30453735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV3142521MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217854-24-4
Molekylformel C46 H53 D3 N4 O10 . H2SO4
Molekylvikt (g/mol) 926.05461
Synonym Leurocristine-d3 Sulfate, Kyocristine-d3, Lilly 37231-d3, NSC 67574-d3, Novopharm-d3, Oncovin-d3, Onkovin-d3, VCR Sulfate-d3, Vincasar PFS-d3, Vincrisul-d3, Vincristine-d3 Sulfate
IUPAC-namn methyl (1S,9R,11R,12S,19R)-11-acetoxy-12-ethyl-4-[(1S,13S,15S,17S)-17-ethyl-17-hydroxy-13-(trideuteriomethoxycarbonyl)-1,11-diazatetracyclo[13.3.1.04,12.05,10]nonadeca-4(12),5(10),6,8-tetraen-13-yl]-8-formyl-10-hydroxy-5-methoxy-8,16-diazapentacyclo[10.6.1.01,9.02,7.016,19]nonadeca-2,4,6,13-tetraene-10-carboxylate;sulfuric acid
LEDER [H][C@]12[C@@]3(CC)[C@@H](OC(C)=O)C(O)(C(OC)=O)[C@@](N(C=O)C4=CC(OC)=C([C@@](C5=C(CC6)C(C=CC=C7)=C7N5)(C(OC([2H])([2H])[2H])=O)C[C@H]8C[C@](CC)(O)C[N@@]6C8)C=C49)([H])[C@]19CCN2CC=C3.O=S(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 22-Oxovincaleukoblastine-d3 Sulfate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37+,38-,39-,42+,43+,44+,45+,46?;/m1./s1/i5D3;
Formel vikt 925.3859
Procent renhet >95%