Läs mer
MedChemExpress Vincristine sulfate
Produktkod. 16458998
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16458998 10 mg
1 options
Produktkod. 16458998 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0488
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Vincristine sulfate is an antitumor vinca alkaloid which inhibits microtubule formation in mitotic spindle, resulting in an arrest of dividing cells at the metaphase stage. It binds to microtubule with a Ki of 85 nM.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molekylvikt (g/mol) 923.04 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 2068-78-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 97.83%
Löslighet DMSO : 83.33 mg/mL (90.28 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 50 mg/mL (54.17 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Leurocristine sulfate∣NSC-67574 sulfate∣22-Oxovincaleukoblastine sulfate
Mål Microtubule/Tubulin∣Apoptosis