Läs mer
MedChemExpress Vincristine sulfate
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molekylvikt (g/mol) | 923.04 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 2068-78-2 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 97.83% |
| Löslighet | DMSO : 83.33 mg/mL (90.28 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 50 mg/mL (54.17 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Leurocristine sulfate∣NSC-67574 sulfate∣22-Oxovincaleukoblastine sulfate |
| Mål | Microtubule/Tubulin∣Apoptosis |
| Visa mer |