Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vinkristinsulfat, 95 %
Produktkod. 10731481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10731481 5 mg Glasflaska 5mg
1 options
Produktkod. 10731481 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 203440050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2068-78-2 | C46H56N4O10·H2SO4 | 923.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vincristine sulfate
Namnnotering 95%
CAS 2068-78-2
Smältpunkt >300°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 273°C to 281°C
Förlust vid torkning 12% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C46H56N4O10·H2SO4
MDL-nummer MFCD08706469
Kvantitet 5 mg
Merck Index 15, 10183
Synonym vincristine sulfate, methyl 9r,10s,11r,12r,19r-11-acetyloxy-12-ethyl-4-13s,15r,17s-17-ethyl-17-hydroxy-13-methoxycarbonyl-1,11-diazatetracyclo 13.3.1.0?, 1 2 .0?, 1 ? nonadeca-4 12 ,5,7,9-tetraen-13-yl-8-formyl-10-hydroxy-5-methoxy-8,16-diazapentacyclo 10.6.1.0 1 ,?.0 2 ,?.0
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in ether
InChI-nyckel AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N
LEDER CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 923.03
PubChem CID 126963557
Formel vikt 923.03
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.