Läs mer
Vincristine sulfate, 97+%, Thermo Scientific™
An anti-tumor alkaloid used in cancer research
2037.65 SEK - 4362.15 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 2068-78-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C46H58N4O14S |
| Molekylvikt (g/mol) | 923.044 |
| MDL-nummer | MFCD00084729 |
| InChI-nyckel | AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N |
| PubChem CID | 126963557 |
| LEDER | CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15483589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60907.MA |
10mg |
2270.10 SEK 2037.65 SEK / 10mg Save 232.45 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15493589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60907.MB |
25mg |
4362.15 SEK
25mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in DMSO at 60mg/ml. Soluble in water at 25mg/ml with warming. Very poorly soluble in ethanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away fom strong oxidizing agents, heavy metal salts.
Kemiska identifierare
| 2068-78-2 | |
| 923.044 | |
| AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N | |
| CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O |
| C46H58N4O14S | |
| MFCD00084729 | |
| 126963557 |
Specifikationer
| Vincristine sulfate | |
| White | |
| MFCD00084729 | |
| 3924631 | |
| 14,9986 | |
| AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N | |
| 923.044 | |
| 923.04 |
| 2068-78-2 | |
| C46H58N4O14S | |
| UN2811 | |
| 273°C to 281°C | |
| Soluble in DMSO at 60mg/ml; Soluble in water at 25mg/ml with warming; Very poorly soluble in ethanol | |
| CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O | |
| 126963557 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H360-H341
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P310-P308+P313-P330-P501c
H301-H341-H361fd
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 218-190-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OH6340000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C
- Vincristine sulfate
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Vincristine sulfate