Läs mer
Vinkristinsulfat, 99,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436111 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436111 25 mg 25mg
11416111 1 mg 1mg
11426111 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436111 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219068725
Kemiska identifierare
CAS 2068-78-2
Molekylformel C46H58N4O14S
Molekylvikt (g/mol) 923.044
InChI-nyckel AQTQHPDCURKLKT-DJOZZVTQSA-N
Synonym vincristine sulfate, methyl 9r,10s,11r,12r,19r-11-acetyloxy-12-ethyl-4-13s,15r,17s-17-ethyl-17-hydroxy-13-methoxycarbonyl-1,11-diazatetracyclo 13.3.1.0?, 1 2 .0?, 1 ? nonadeca-4 12 ,5,7,9-tetraen-13-yl-8-formyl-10-hydroxy-5-methoxy-8,16-diazapentacyclo 10.6.1.0 1 ,?.0 2 ,?.0
PubChem CID 126963557
LEDER CCC1(CC2CC(C3=C(CCN(C2)C1)C4=CC=CC=C4N3)(C5=C(C=C6C(=C5)C78CCN9C7C(C=CC9)(C(C(C8N6C=O)(C(=O)OC)O)OC(=O)C)CC)OC)C(=O)OC)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vincristine sulfate
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.994
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 923
Fysisk form Pulver