Läs mer
Vindesine Sulfate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vindesine Sulfate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C43H55N5O7.H2O4S/c1-6-39(52)21-25-22-42(38(51)55-5,33-27(13-17-47(23-25)24-39)26-11-8-9-12-30(26)45-33)29-19-28-31(20-32(29)54-4)46(3)35-41(28)15-18-48-16-10-14-40(7-2,34(41)48)36(49)43(35,53)37(44)50;1-5(2,3)4/h8-12,14,19-20,25,34-36,45,49,52-53H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3,(H2,44,50);(H2,1,2,3,4)/t25-,34-,35+,36+,39-,40+,41+,42-,43-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 851.3775 |