Läs mer
Vindoline, Mikromol™
Beskrivning
Vindoline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vindoline |
| CAS | 2182-14-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Vindoline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H32 N2 O6 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32N2O6/c1-6-23-10-7-12-27-13-11-24(19(23)27)17-9-8-16(31-4)14-18(17)26(3)20(24)25(30,22(29)32-5)21(23)33-15(2)28/h7-10,14,19-21,30H,6,11-13H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@]12C=CCN3CC[C@]4([C@@H]13)[C@H](N(C)c5cc(OC)ccc45)[C@@](O)([C@H]2OC(=O)C)C(=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.53 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 456.226 g/mol |