missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vinmegallate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinmegallate |
| CAS | 83482-77-3 |
| Molekylformel | C30 H32 N2 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Vinmegallate |
| InChI formel | InChI=1S/C30H32N2O5/c1-5-30-12-8-13-31-14-11-22-21-9-6-7-10-23(21)32(26(22)28(30)31)20(17-30)18-37-29(33)19-15-24(34-2)27(36-4)25(16-19)35-3/h6-10,12,15-17,28H,5,11,13-14,18H2,1-4H3/t28-,30+/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@]12C=CCN3CCc4c([C@H]13)n(C(=C2)COC(=O)c5cc(OC)c(OC)c(OC)c5)c6ccccc46 |
| Molekylvikt (g/mol) | 500.586 |
| Formel vikt | 500.231 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?