Läs mer
Vinorelbine Bitartrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinorelbine Ditartrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H54N4O8.2C4H6O6/c1-8-27-19-28-22-44(40(51)55-6,36-30(25-48(23-27)24-28)29-13-10-11-14-33(29)46-36)32-20-31-34(21-35(32)54-5)47(4)38-43(31)16-18-49-17-12-15-42(9-2,37(43)49)39(57-26(3)50)45(38,53)41(52)56-7;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-15,19-21,28,37-39,46,53H,8-9,16-18,22-25H2,1-7H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t28-,37-,38+,39+,42+,43+,44-,45-;2*1-,2-/m011/s1 |
| Formel vikt | 1078.427 |