Läs mer
Vinorelbine ditartrate, MedChemExpress
Beskrivning
Vinorelbine (ditartrate) is an anti-mitotic agent which inhibits the proliferation of Hela cells with IC50 of 1.25 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinorelbine ditartrate |
| CAS | 125317-39-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C53H66N4O20 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | KW-2307 Nor-5'-anhydrovinblastine ditartrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (92.67 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (92.67 mM) |
| LEDER | CC[C@@]1(C=CCN2CC3)[C@@]2([H])[C@@]3(C(C=C([C@@](C4=C5C(C=CC=C6)=C6N4)(CC(C=C(CC)C7)([H])CN7C5)C(OC)=O)C(OC)=C8)=C8N9C)[C@]9([H])[C@](C(OC)=O)(O)[C@@H]1OC(C)=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 1079.11 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?