Läs mer
Vinorelbine N'b-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vinorelbine N'b-Oxide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H52N4O9/c1-8-27-19-28-22-44(40(51)56-6,36-30(25-49(54,23-27)24-28)29-13-10-11-14-33(29)46-36)32-20-31-34(21-35(32)55-5)47(4)38-43(31)16-18-48-17-12-15-42(9-2,37(43)48)39(58-26(3)50)45(38,53)41(52)57-7/h10-15,19-21,25,28,37-39,53H,8-9,16-18,22-24H2,1-7H3/p+1/t28?,37-,38+,39+,42+,43+,44+,45-,49+/m0/s1 |
| Formel vikt | 794.3891 |