Läs mer
Vinorelbin tartrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16524354 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16524354 100 mg -
16514354 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16524354 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461981000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 125317-39-7 | C53H66N4O20 | 1079.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125317-39-7
Molekylformel C53H66N4O20
Molekylvikt (g/mol) 1079.12
InChI-nyckel CILBMBUYJCWATM-NPJYPKOYSA-N
IUPAC-namn bis((2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra); metyl (lR,9R,10S,11R,12R,19R)-11-(acetyloxi)-12-etyl-4-[(12S)-16-etyl-12-(metoxikarbonyl)-1,10-diazatetracyklo[12.3.1.0³,11.0'oct1,4),-3] ,6,8,15-pentaen-12-yl]-10-hydroxi-5-metoxi-8-metyl-8,16-diazapentacyklo[10.6.1.01,9.02,7.016,11]nonadeka-2(7),3,5,10-tetraenkarboxylat
LEDER O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CCC1=CC2CN(C1)CC1=C(NC3=CC=CC=C13)[C@@](C2)(C(=O)OC)C1=CC2=C(C=C1OC)N(C)[C@@H]1[C@]22CCN3CC=C[C@](CC)([C@@H]23)[C@@H](OC(C)=O)[C@]1(O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinorelbine tartrate
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 1079.12
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.