Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Vinpocetin, 98 %
Beskrivning
Specifik kalcium-kalmodulinberoende fosfodiesterashämmare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mg |
| Beskrivning | White |
| För användning med (applikation) | Specific calcium-calmodulin-dependent phosphodiesterase inhibitor |
| Analysera | 98% |
| Formel vikt | 350.46g/mol |
| Smältpunkt | 147°C to 149°C |
| Produkttyp | Signal Transduction Reagent |
| Form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning