Läs mer
Vinpocetine N-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 17983116
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17983116 25 mg
1 options
Produktkod. 17983116 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0406.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Vinpocetine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinpocetine N-Oxide
CAS 109741-24-4
Analyt- eller komponentnamn Vinpocetine N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H26 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethyl 3-[[2-[[4-(Hexoxycarbonylcarbamoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate, Eburnamenine-14-carboxylic acid, ethyl ester, 4-oxide, (3alpha,16alpha)- (9CI), 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine, eburnamenine-14-carboxylic acid deriv., Apovincaminic acid ethyl ester N-oxide, Ethyl apovincaminate N-oxide
LEDER CCOC(=O)C1=C[C@]2(CC)CCC[N+]3([O-])CCc4c([C@H]23)n1c5ccccc45
Molekylvikt (g/mol) 366.46
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 366.461 g/mol